Learn More
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.02 € - 72.16 €
Chemische Identifikatoren
CAS 99-96-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002547
InChI-Schlüssel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10676882
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
120991000
100 g Kunststoffflasche
25.02 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10754051
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
120995000
500 g Kunststoffflasche
57.49 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10060970
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
120990010
1 kg Kunststoffflasche
72.16 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
99-96-7
138.12
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
135
4-Hydroxybenzoesäure
C7H6O3
MFCD00002547
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CHEBI:30763
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
4-Hydroxybenzoic acid
99-96-7
100.0
Elfenbeinfarben bis Weiß
Echt
C7H6O3
MFCD00002547
15, 4850
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
138.12
CHEBI:30763
99+%
99%
99.0
214°C to 217°C
199°C
99% min. (HPLC)
HOC6H4CO2H
10, 149
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
4-Hydroxybenzoesäure
135
138.12
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-804-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.