Learn More
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060970
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-96-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002547
InChI-Schlüssel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 214°C to 217°C
Farbe Elfenbeinfarben bis Weiß
Flammpunkt 199°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOC6H4CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 10, 149
Merck Index 15, 4850
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver