Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10637512
4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637512
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10637512
Marke: Thermo Scientific Acros 156360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-24-6
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00004400
InChI-Schlüssel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C to 173.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number156361000,156360250,156360050
ChargennummerA0451250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number156361000,156360250,156360050
ChargennummerA0401091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number156361000,156360250,156360050
ChargennummerA0394805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number156361000,156360250,156360050
ChargennummerA0413141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number156361000,156360250,156360050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals >