Learn More
4-Hydroxy-3-Methoxyzimtsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593511
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-24-6
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00004400
InChI-Schlüssel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 169.0°C to 173.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Menge 100 g
Beilstein 10, 436
Merck Index 15, 4089
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ethyl acetate,moderately soluble in diethyl ether,sparingly soluble in petroleum ether and benzene
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.