Learn More
4-Heptanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.32 € - 373.86 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-19-3 |
---|---|
Summenformel | C7H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.19 |
MDL-Nummer | MFCD00009403 |
InChI-Schlüssel | HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon |
PubChem CID | 31246 |
IUPAC-Name | Heptan-4-on |
SMILES | CCCC(=O)CCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10785021
|
Thermo Scientific Acros
146550050 |
5 mL | Glasflasche |
23.32 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10264810
|
Thermo Scientific Acros
146555000 |
500 mL | Glasflasche |
89.45 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13478368
|
Thermo Scientific Acros
146550025 |
2.5 L | Glasflasche |
373.86 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
123-19-3 | |
114.19 | |
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N | |
31246 | |
CCCC(=O)CCC |
C7H14O | |
MFCD00009403 | |
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon | |
Heptan-4-on |
Spezifikation
4-Heptanone | |
123-19-3 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
145.0°C | |
Echt | |
C7H14O | |
1.4060 to 1.4080 | |
01,699 | |
0.81 | |
Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCC(=O)CCC | |
114.19 | |
0.73 mPa.s (20°C) | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-33.0°C | |
0.8100g/mL | |
48°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3CH2CH2COCH2CH2CH3 | |
MFCD00009403 | |
15,3386 | |
4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon | |
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N | |
Heptan-4-on | |
31246 | |
114.19 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-608-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MJ5600000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Heptanone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only