Learn More
4-Heptanon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478368
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-19-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00009403
InChI-Schlüssel HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-heptanone, dipropyl ketone, propyl ketone, butyrone, di-n-propyl ketone, 4-heptanone natural, 4-oxoheptane, unii-9bn582jq61, fema no. 2546, dipropylketon
PubChem CID 31246
IUPAC-Name Heptan-4-on
SMILES CCCC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -33.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 145.0°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2COCH2CH2CH3
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 2.5 L
Beilstein 01,699
Merck Index 15,3386
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 0.73 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Heptanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.