Learn More
4-Fluorbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307166
4-Fluorbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307166
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11307166
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07170.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 324-74-3
Summenformel C12H9F
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00011650
InChI-Schlüssel RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9461
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobiphenyl
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Siedepunkt 253°C
Menge 1 g
Beilstein 2042410
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) ≥97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2022 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Chargennummer10109854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Chargennummer10020302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Chargennummer10236934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Chargennummer10231645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL07170.03,L07170.06
Name des Produkts
4-Fluorbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >