Learn More
4-Ethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440518
4-Ethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440518
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11440518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24656.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63139-21-9
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD00859377
InChI-Schlüssel RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC-Name (4-Ethylphenyl)boronsäure
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Menge 1 g
Beilstein 3030638
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10220720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
ChargennummerA02N07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
ChargennummerK22M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
ChargennummerH12M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Chargennummer10193007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24656.03,B24656.14,B24656.06
Name des Produkts
4-Ethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >