Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin Hydrochlorid, 'als sek. Standard verwendbar'
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid ist ein Metabolit, der aus dem Abbau von Tetracyclinverbindungen gebildet wird und nachweislich antibiotische Wirkung aufweist.
- Diese Verbindung blockiert die Proteinsynthese, indem sie an die ribosomale 30S-Untereinheit bindet und die Bindung von Aminoacyl-tRNA an den mRNA-Ribosomkomplex stört.
Anwendungen
- Diese aus Aktinomyceten gebildete halbsynthetisierte Verbindung kann die Aktivität des Tet-Repressor-Effektors in Tiermodellen verringern.
- In-vivo-Experimente ergaben, dass 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid eine toxische Reaktion hervorrufen kann.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | 4-Epitetracycline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 217,0 °C |
Farbe | Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 80% min. (as is,calculated) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Spezifische Drehung | − 322.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol |
Formelmasse | 480.89 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462250 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 233125000,233121000 |
A0456458 | Analysenzertifikat | 26/09/2023 | 233125000,233121000 |
A0395930 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 233125000,233121000 |
A0400799 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 233125000,233121000 |
A0397675 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 233125000,233121000 |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Epitetracycline hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.