Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin Hydrochlorid, 'als sek. Standard verwendbar' Artikelnummer.: 10318370
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin Hydrochlorid, 'als sek. Standard verwendbar'
Artikelnummer. 10318370
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10318370
Marke: Thermo Scientific Chemicals 233125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4-Epitetracyclin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 23313-80-6) ist ein Abbauprodukt von Tetracyclin, das antibiotische Wirkung zeigt und eine Hemmung der Proteinbiosynthese auslösen kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid ist ein Metabolit, der aus dem Abbau von Tetracyclinverbindungen gebildet wird und nachweislich antibiotische Wirkung aufweist.
  • Diese Verbindung blockiert die Proteinsynthese, indem sie an die ribosomale 30S-Untereinheit bindet und die Bindung von Aminoacyl-tRNA an den mRNA-Ribosomkomplex stört.
Anwendungen
  • Diese aus Aktinomyceten gebildete halbsynthetisierte Verbindung kann die Aktivität des Tet-Repressor-Effektors in Tiermodellen verringern.
  • In-vivo-Experimente ergaben, dass 4-Epitetracyclin-Hydrochlorid eine toxische Reaktion hervorrufen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23313-80-6
Summenformel C22H24N2O8·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 480.89
MDL-Nummer MFCD00865028
InChI-Schlüssel YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Synonym 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 54686189
IUPAC-Name (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(Dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epitetracycline hydrochloride
Schmelzpunkt 217,0 °C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Spezifische Drehung − 322.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Formelmasse 480.89
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number233125000,233121000
ChargennummerA0456458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2023 Catalog Number233125000,233121000
ChargennummerA0395930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
ChargennummerA0400799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
ChargennummerA0397675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number233125000,233121000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 4-Epitetracyclin Hydrochlorid, 'als sek. Standard verwendbar' >