Learn More
4-Dimethylaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12 € - 2075.33 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1122-58-3 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00006418 |
InChI-Schlüssel | VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamineMehr anzeigen |
PubChem CID | 14284 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethylpyridin-4-amin |
SMILES | CN(C)C1=CC=NC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10504081
|
Thermo Scientific Acros
148270050 |
5 g | Glasflasche |
24.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10091630
|
Thermo Scientific Acros
148270250 |
25 g | Glasflasche |
45.20 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10133480
|
Thermo Scientific Acros
148271000 |
100 g | Glasflasche |
121.61 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10409633
|
Thermo Scientific Acros
148275000 |
500 g | Glasflasche |
468.33 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11916301
|
Thermo Scientific Acros
148270025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
2075.33 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1122-58-3 | |
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N | |
14284 | |
CN(C)C1=CC=NC=C1 |
MFCD00006418 | |
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamineMehr anzeigen | |
N,N-Dimethylpyridin-4-amin |
Spezifikation
4-Dimethylaminopyridine | |
98.5 | |
110.0°C to 113.0°C | |
124°C | |
C7H10N2 | |
MFCD00006418 | |
03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142 | |
4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine | |
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethylpyridin-4-amin | |
14284 | |
Negligible |
1122-58-3 | |
100.0 | |
162.0°C (50.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)N(CH3)2 | |
22, II, 341 | |
15, 3433 | |
Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform | |
CN(C)C1=CC=NC=C1 | |
122.17 | |
122.17 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig beim Verschlucken.
Tödlich bei Hautkontakt.
Giftig beim Einatmen.
Verursacht Schäden an Organen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Giftig für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 214-353-5
- 4-Dimethylaminopyridine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.