Learn More
4-Dimethylaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10504081
4-Dimethylaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504081
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10504081
Marke: Thermo Scientific Acros 148270050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-58-3
MDL-Nummer MFCD00006418
InChI-Schlüssel VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
PubChem CID 14284
IUPAC-Name N,N-Dimethylpyridin-4-amin
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminopyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 113.0°C
Siedepunkt 162.0°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 124°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H10N2
Strukturformel (C5H4N)N(CH3)2
Menge 5 g
Beilstein 22, II, 341
Fieser 03,118; 09,178; 10,155; 12,199; 14,132; 15,131; 16,142
Merck Index 15, 3433
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 76g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol, benzene and, chloroform
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
Formelmasse 122.17
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
ChargennummerA0465095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
ChargennummerA0459233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
ChargennummerA0440482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
ChargennummerA0454276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number148275000,148270250,148270050,148271000,148270025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Dimethylaminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Dimethylaminopyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >