Learn More
4-(Brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
132.00 € - 755.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 51359-78-5 |
---|---|
Summenformel | C8H7BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.047 |
InChI-Schlüssel | XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11206421 |
IUPAC-Name | 4-(Brommethyl)Benzaldehyd |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CBr)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10682875
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07312CB |
250 mg |
132.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10581724
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07312DA |
1 g |
237.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10517484
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07312DE |
5 g |
755.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
51359-78-5 | |
199.047 | |
11206421 | |
C1=CC(=CC=C1CBr)C=O |
C8H7BrO | |
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Brommethyl)Benzaldehyd |
Spezifikation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde | |
97% | |
4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde | |
C1=CC(=CC=C1CBr)C=O | |
199.047 | |
199.05 |
51359-78-5 | |
C8H7BrO | |
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Brommethyl)Benzaldehyd | |
11206421 | |
97% |