Learn More
4-(Brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581724
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 51359-78-5
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.047
InChI-Schlüssel XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206421
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-bromomethyl benzaldehyde, 4-formylbenzyl bromide, alpha-bromo-4-formyltoluene, benzaldehyde,4-bromomethyl, benzaldehyde, 4-bromomethyl, pubchem19839, p-bromomethyl benzaldehyde, 4-bromomethy benzaldehyde, 4-bromomethyl-benzaldehyde
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 97%