Learn More
4-Bromchlorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.20 € - 96.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-39-8 |
---|---|
Summenformel | C6H4BrCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.45 |
MDL-Nummer | MFCD00000600 |
InChI-Schlüssel | NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene |
PubChem CID | 7806 |
IUPAC-Name | 1-Brom-4-Chlorbenzol |
SMILES | ClC1=CC=C(Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10627333
|
Thermo Scientific Acros
106830500 |
50 g | Kunststoffflasche |
19.20 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10148003
|
Thermo Scientific Acros
106831000 |
100 g | Kunststoffflasche |
26.13 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10519820
|
Thermo Scientific Acros
106835000 |
500 g | Kunststoffflasche |
59.40 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10102710
|
Thermo Scientific Acros
106830010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
96.78 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-39-8 | |
191.45 | |
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N | |
7806 | |
ClC1=CC=C(Br)C=C1 |
C6H4BrCl | |
MFCD00000600 | |
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene | |
1-Brom-4-Chlorbenzol |
Spezifikation
4-Bromochlorobenzene | |
99% | |
98.5 | |
100.0 | |
196.0°C | |
Kristallpulver | |
1.651 | |
BrC6H4Cl | |
05, 209 | |
Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
ClC1=CC=C(Br)C=C1 | |
191.45 | |
191.45 |
64.0°C to 67.0°C | |
106-39-8 | |
Weiß | |
1.6510g/mL | |
Echt | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4BrCl | |
MFCD00000600 | |
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene | |
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-4-Chlorbenzol | |
7806 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-392-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY9006000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only