Learn More
4-Bromchlorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10102710
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-39-8
Summenformel C6H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 191.45
MDL-Nummer MFCD00000600
InChI-Schlüssel NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC-Name 1-Brom-4-Chlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromochlorobenzene
Schmelzpunkt 64.0°C to 67.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6510g/mL
Siedepunkt 196.0°C
Menge 1 kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.651
Strukturformel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 191.45
Reinheit (%) 99%