Learn More
4-(Benzyloxy)-3-Fluorophenylboronsäure, 97 %, variierende Anhydrid-Mengen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10633413
4-(Benzyloxy)-3-Fluorophenylboronsäure, 97 %, variierende Anhydrid-Mengen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633413
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10633413
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00842DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Benzyloxy)-3-fluorophenylboronic acid
CAS 133057-83-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H12BFO3
Strukturformel C6H5CH2OC6H3(F)B(OH)2
MDL-Nummer MFCD00994627
Menge 1 g
Synonym 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
InChI-Schlüssel DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
IUPAC-Name (3-Fluor-4-phenylmethoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.044
PubChem CID 2737788
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
4-(Benzyloxy)-3-Fluorophenylboronsäure, 97 %, variierende Anhydrid-Mengen, Thermo Scientific™ >