Learn More
4-Acetamidothiophenol, 95 %, ACROS Organics™
57.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-81-4
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.23
MDL-Nummer MFCD00004848
InChI-Schlüssel AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
IUPAC-Name N-(4-Slufanylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10152890
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
102340050
5 g Glasflasche N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
4-Acetamidothiophenol, 95 %, ACROS Organics™