Learn More
4-Acetamidothiophenol, 95 %, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10152890
4-Acetamidothiophenol, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10152890
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10152890
Marke: Thermo Scientific Acros 102340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-81-4
Summenformel C8H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 167.23
MDL-Nummer MFCD00004848
InChI-Schlüssel AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
IUPAC-Name N-(4-Slufanylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidothiophenol
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 154°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHC6H4SH
Menge 5 g
Beilstein 13, 541
Formelmasse 167.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidothiophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Acetamidothiophenol, 95 %, ACROS Organics™ >