Learn More
4,5-Dimethyl-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
81.40 € - 255.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3171-45-7 |
---|---|
Summenformel | C8H12N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.20 |
MDL-Nummer | MFCD00007729 |
InChI-Schlüssel | XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate |
PubChem CID | 76635 |
IUPAC-Name | 4,5-dimethylbenzol-1,2-diamin |
SMILES | CC1=CC(N)=C(N)C=C1C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11633019
|
Thermo Scientific Acros
116610050 |
5 g | Glasflasche |
81.40 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11905271
|
Thermo Scientific Acros
116610250 |
25 g | Glasflasche |
255.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3171-45-7 | |
136.20 | |
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N | |
76635 | |
CC1=CC(N)=C(N)C=C1C |
C8H12N2 | |
MFCD00007729 | |
4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate | |
4,5-dimethylbenzol-1,2-diamin |
Spezifikation
4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine | |
3171-45-7 | |
Braun bis Weiß | |
Echt | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2C6H2(NH2)2 | |
13,179 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: good soluble in acidified water,soluble in alcohols and polar solvents | |
CC1=CC(N)=C(N)C=C1C | |
136.20 | |
136.19 |
127.2°C to 128.3°C | |
97.5 | |
100.0 | |
Kristallin Mass, Kristalle oder Stückchen | |
C8H12N2 | |
MFCD00007729 | |
4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate | |
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dimethylbenzol-1,2-diamin | |
76635 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Entfernen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 221-635-1
- 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only