Learn More
4,5-Dimethyl-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905271
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3171-45-7
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
MDL-Nummer MFCD00007729
InChI-Schlüssel XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC-Name 4,5-dimethylbenzol-1,2-diamin
SMILES CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 127.2°C to 128.3°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Braun bis Weiß
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallin Mass, Kristalle oder Stückchen
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (CH3)2C6H2(NH2)2
Beilstein 13,179
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: good soluble in acidified water,soluble in alcohols and polar solvents
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.