Learn More
4,4'-Methylenedianiline, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10183060
4,4'-Methylenedianiline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183060
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10183060
Marke: Thermo Scientific Acros 158042500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-77-9
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.27
MDL-Nummer MFCD00007914
InChI-Schlüssel YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenedianiline, 4,4'-diaminodiphenylmethane, dadpm, methylenedianiline, dianilinomethane, tonox, p,p'-methylenedianiline, dianilinemethane, bis 4-aminophenyl methane, 4-4-aminobenzyl aniline
PubChem CID 7577
ChEBI CHEBI:32506
IUPAC-Name 4-[(4-Aminophenyl)Methyl]Anilin
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenedianiline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2(C6H4NH2)2
Menge 250 g
Beilstein 13, 238
Merck Index 15, 2982
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Physikalische Form Liquid
Name des Produkts
4,4'-Methylenedianiline, 97%, Thermo Scientific™ >