Learn More
Diphenhydramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10193581
Diphenhydramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193581
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10193581
Marke: Thermo Scientific Acros 350850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-24-0
Summenformel C17H22ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 291.82
MDL-Nummer MFCD00012479
InChI-Schlüssel PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadrylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
IUPAC-Name 2-Benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenhydramine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 3339
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Formelmasse 291.82
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Adhering Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number350850250,350851000
ChargennummerA0457316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number350850250,350851000
ChargennummerA0432586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number350850250,350851000
ChargennummerA0395468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number350850250,350851000
ChargennummerA0392999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number350850250,350851000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenhydramine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Diphenhydramin-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >