Learn More
4,4-Dimethyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
84.90 € - 1725.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 590-50-1 |
---|---|
Summenformel | C7H14O |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.19 |
InChI-Schlüssel | AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11546 |
IUPAC-Name | 4,4-Dimethylpentan-2-on |
SMILES | CC(=O)CC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11964821
|
Thermo Scientific Acros
159710050 |
5 g |
84.90 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11984821
|
Thermo Scientific Acros
159710250 |
25 g |
462.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11904831
|
Thermo Scientific Acros
159711000 |
100 g |
1725.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
590-50-1 | |
114.19 | |
11546 | |
CC(=O)CC(C)(C)C |
C7H14O | |
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-Dimethylpentan-2-on |
Spezifikation
4, 4-Dimethyl-2-pentanone | |
98.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
125.0°C to 130.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
(CH3)3CCH2COCH3 | |
01,702 | |
4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3 | |
CC(=O)CC(C)(C)C | |
114.19 | |
114.19 | |
Flüssigkeit |
590-50-1 | |
100.0 | |
0.8040g/mL | |
18°C | |
99% | |
C7H14O | |
1.4025 to 1.4045 | |
0.804 | |
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-Dimethylpentan-2-on | |
11546 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-685-2
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only