Learn More
4,4-Dimethyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904831
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-50-1
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
InChI-Schlüssel AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11546
IUPAC-Name 4,4-Dimethylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethyl-2-pentanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8040g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2COCH3
Brechungsindex 1.4025 to 1.4045
Menge 100 g
Beilstein 01,702
Relative Dichte 0.804
Synonym 4,4-dimethyl-2-pentanone, 2-pentanone, 4,4-dimethyl, methyl neopentyl ketone, neopentyl methyl ketone, methyl neoamyl ketone, 4,4-dimethyl-pentan-2-one, 2-pentanone,4,4-dimethyl, acmc-1awgm, neo-c5h11coch3
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.