Learn More
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374554
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374554
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11374554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01322.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
4,4'-Dimethoxydiphenylamine is a diphenylamine derivative used as a chemical additive for cured rubber. It is used in the synthesis of amine electron donating groups in organic donor-bridge-acceptor dyads in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4?-Dimethoxydiphenylamine is an electron donor and used in the synthesis of organic nonlinear optical (NLO) chromophores which exhibit high thermal and chemical stability, high degree of non-linearity and transparency. They are used in high performance photonic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxydiphenylamin ist ein Diphenylamin-Derivat, das als chemischer Zusatz für ausgehärteten Gummi verwendet wird. Es wird bei der Synthese von Aminelektronenspendegruppen in organischen Spenderbrücken-Akzeptordyaden in Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) verwendet. 4,4′-Dimethoxydiphenylamin ist ein Elektronenspender und wird bei der Synthese von organischen nichtlinearen optischen (NLO) Chromophoren verwendet, die eine hohe thermische und chemische Stabilität, einen hohen Grad an Nichtlinearität und Transparenz aufweisen. Sie werden in hochleistungsfähigen photonischen Geräten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Isocyanaten, halogenierten organischen Stoffen, Peroxiden, Phenolen (sauer), Epoxiden, Anhydriden und sauren Halogeniden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-70-2
Summenformel C14H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
MDL-Nummer MFCD00014895
InChI-Schlüssel VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7571
IUPAC-Name 4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline
SMILES COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 5 g
Beilstein 2214262
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10235641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL01322.03,L01322.06
Chargennummer10134535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL01322.03,L01322.06
ChargennummerC15P18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL01322.03,L01322.06
Chargennummer10197754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01322.03,L01322.06
Chargennummer10191859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01322.03,L01322.06
Name des Produkts
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >