Learn More
p-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488690
p-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488690
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10946.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Anisidin wird bei der Herstellung von Azofarbstoffen verwendet. Es wird auch für biochemische Forschung und in der organischen Synthese verwendet. Darüber hinaus wird es zum Nachweis ungesättigter Aldehyde verwendet. Es wird auch bei Lebensmittelqualitätstests eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1-Methoxy-4-trans-styrylbenzol durch Reaktion mit Vinylbenzol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Ether und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-94-9
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007864
InChI-Schlüssel BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC-Name 4-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisidine
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Dichte 1.089
Siedepunkt 240°C to 243°C
Flammpunkt 122°C (251°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10946.36,A10946.0B,A10946.22
Chargennummer10242305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2022 Catalog NumberA10946.36,A10946.0B,A10946.22
ChargennummerE5532C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10946.36,A10946.0B,A10946.22
Chargennummer10215653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10946.36,A10946.0B,A10946.22
ChargennummerF1920C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10946.36,A10946.0B,A10946.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Anisidine
Name des Produkts
p-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >