Learn More
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN260
Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ UN260V6
Artikelnummer. 17510056
  • 451.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperatur eines Pt100-Sensors flexibel in der Kammer für externe Temperaturüberwachung positioniert (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spezifikation
Spezifikation
UN260 Ofen
Stromschleifenschnittstelle
4 bis 20 mA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4–20 mA Stromschleifenschnittstelle für UN260 > Kann verwendet werden mit: UN260