Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke
Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit diesem Zubehörsortiment für die HERAguard™ ECO Reinluftwerkbank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50052460
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12576528
  • 1155.75 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Flexibilität und verbessern Sie den Betrieb mit dem Zubehör für Thermo Scientific™ HERAguard ECO Reinluftwerkbänke. Zu den Optionen gehören Medienventile, Magnetventil, Ummantelung für Arbeitsflächen aus Edelstahl, Seitenfensteränderungen, UV- und UV-Nachtabdeckungen, Frontscheiben-Schutzkits und weiteres Zubehör.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPH 12 Größen
Windschutz-Kit
Windschutz-Kit
Werkseitiger Einbau
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heraguard™ Zubehör für ECO Reinluftwerkbänke > Windschutz-Kit, mit Scharnieren zum Anbringen an der Steuereinheit HPH, 12 Größen