Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
16.10 € - 360.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 52768-17-9 |
---|---|
Summenformel | C10H10N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.204 |
MDL-Nummer | MFCD01934575 |
InChI-Schlüssel | NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole |
PubChem CID | 2795457 |
IUPAC-Name | 4-Pyrrol-1-Ylanilin |
SMILES | C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10252882
|
Thermo Scientific Maybridge
CC25514CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
16.10 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10039401
|
Thermo Scientific Maybridge
CC25514DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
46.40 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10072014
|
Thermo Scientific Maybridge
CC25514EB |
25 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
360.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
52768-17-9 | |
158.204 | |
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N | |
2795457 | |
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N |
C10H10N2 | |
MFCD01934575 | |
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole | |
4-Pyrrol-1-Ylanilin |
Spezifikation
4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline | |
96.5 | |
97% | |
MFCD01934575 | |
NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N | |
4-Pyrrol-1-Ylanilin | |
2795457 | |
97% |
52768-17-9 | |
100.0 | |
C10H10N2 | |
4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole | |
C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N | |
158.204 | |
158.2 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.