Learn More
4-(1H-Pyrrol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10039401
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 52768-17-9
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD01934575
InChI-Schlüssel NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
PubChem CID 2795457
IUPAC-Name 4-Pyrrol-1-Ylanilin
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%