Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Bänder und Verlängerungen
Für die Verwendung mit Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
Marke:  3M™ 7100222674
82.90 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15539305
Beschreibung
Beschreibung
TR-626 Riemen mit hoher Haltbarkeit
  • Bequemer Riemen durch ergonomisches Design
  • Langlebige Konstruktion und leicht zu benutzen
  • Lederbänder ermöglichen das Schleifen
  • Teil der TR-613N und TR-616N Baugruppen, TR-600-HIK gebrauchsfertiges Kit
  • Geeignet für Taillengrößen bis 52 Zoll
  • Anwendungen: Gesundheitswesen, Stilllegung, Pharmazie, Gießereien, Sanierung, Demolierung, Aggregate, Holzbearbeitung, Gießen
  • Farbe: Grau
TR-626X Bandverlängerung
  • Komfortabel durch ergonomisches Design
  • Einfach zu bedienende Verlängerung
  • Ermöglicht das bequeme Tragen des TR-626 Bandes, wenn eine zusätzliche Bandlänge erforderlich ist
  • Mehrere TR-626X Bandverlängerungen können in Reihe geschaltet werden
  • Anwendungen: Gesundheitswesen, Stilllegung, Gießereien, Sanierung, Demolierung, Aggregate, Holzbearbeitung, Gießen
  • Farbe: Grau
TR-627 Easy Clean-Band
  • Komfortabel durch ergonomisches Design
  • Einfach zu benutzendes Band
  • Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
  • Teil der TR-614N und TR-617N Baugruppen, TR-600-ECK gebrauchsfertiges Kit
  • Geeignet für Taillengrößen bis 52 Zoll
  • Anwendungen: Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labore, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Nahrungsmittel
  • Farbe: Grau
TR-627X Bandverlängerung
  • Komfortabel durch ergonomisches Design
  • Einfach zu bedienende Verlängerung
  • Ermöglicht das bequeme Tragen des TR-627 Bandes, wenn eine zusätzliche Bandlänge erforderlich ist
  • Mehrere TR-627X Bandverlängerungen können in Reihe geschaltet werden
  • Anwendungen: Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labore, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Nahrungsmittel
  • Farbe: Grau
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Förderband
Versaflo™ PAPR der Serie TR-600
Je 1
Wiederverwendbar
Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labors, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Lebensmittel
TR-627