Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Bänder und Verlängerungen
Für die Verwendung mit Versaflo™ TR-600 Serie PAPR
139.00 € - 158.00 €
Spezifikation
Farbe | Grau |
---|---|
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Versaflo™ PAPR der Serie TR-600 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15569255
|
3M™
7100222675 |
Förderband | Gesundheitswesen, Stilllegung, Pharmazie, Gießereien, Sanierung, Demolierung, Aggregate, Holzbearbeitung, Gießen |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15539305
|
3M™
7100222674 |
Förderband | Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labors, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Lebensmittel |
139.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
TR-626 Riemen mit hoher Haltbarkeit
- Bequemer Riemen durch ergonomisches Design
- Langlebige Konstruktion und leicht zu benutzen
- Lederbänder ermöglichen das Schleifen
- Teil der TR-613N und TR-616N Baugruppen, TR-600-HIK gebrauchsfertiges Kit
- Geeignet für Taillengrößen bis 52 Zoll
- Anwendungen: Gesundheitswesen, Stilllegung, Pharmazie, Gießereien, Sanierung, Demolierung, Aggregate, Holzbearbeitung, Gießen
- Farbe: Grau
- Komfortabel durch ergonomisches Design
- Einfach zu bedienende Verlängerung
- Ermöglicht das bequeme Tragen des TR-626 Bandes, wenn eine zusätzliche Bandlänge erforderlich ist
- Mehrere TR-626X Bandverlängerungen können in Reihe geschaltet werden
- Anwendungen: Gesundheitswesen, Stilllegung, Gießereien, Sanierung, Demolierung, Aggregate, Holzbearbeitung, Gießen
- Farbe: Grau
- Komfortabel durch ergonomisches Design
- Einfach zu benutzendes Band
- Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
- Teil der TR-614N und TR-617N Baugruppen, TR-600-ECK gebrauchsfertiges Kit
- Geeignet für Taillengrößen bis 52 Zoll
- Anwendungen: Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labore, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Nahrungsmittel
- Farbe: Grau
- Komfortabel durch ergonomisches Design
- Einfach zu bedienende Verlängerung
- Ermöglicht das bequeme Tragen des TR-627 Bandes, wenn eine zusätzliche Bandlänge erforderlich ist
- Mehrere TR-627X Bandverlängerungen können in Reihe geschaltet werden
- Anwendungen: Gesundheitswesen, Pharmazie, Pestizidanwendungen, Tierverarbeitung, Labore, Kernenergie, Kosmetik, Pharmazeutische Forschung und Produktion, Recycling, trockene Nahrungsmittel
- Farbe: Grau
Zertifizierungen
NIOSH-zugelassen
Spezifikation
Grau | |
Wiederverwendbar | |
Versaflo™ PAPR der Serie TR-600 | |
Je 1 |