missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle

All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.

Marke:  Nalgene 2078-2053

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17160056

  • 13.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Speziell gestaltete Lippe hält den Fluss aufrecht, ohne den Stress bei Verschüttungen
  • Robust und lebenslang garantiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

946 mL
32 oz.
Forellengrün
Eng
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote