Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.
Marke: Nalgene 2078-2028
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell gestaltete Lippe hält den Fluss aufrecht, ohne den Stress bei Verschüttungen
- Robust und lebenslang garantiert
Spezifikation
946 mL | |
32 oz. | |
Blau | |
Eng |