Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.
Marke:  Nalgene 2078-2027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17140056
  • 13.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell gestaltete Lippe hält den Fluss aufrecht, ohne den Stress bei Verschüttungen
  • Robust und lebenslang garantiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
946 mL
32 oz.
Grau
Eng