Learn More
RETSCH Standard sieve stack 12' ASTM E 11
Marke:  RETSCH 60.159.000999
1710.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11904392
  • 1875.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
ASTM E 11
Schüttler AS 300
40mm
305mm
Set of 7 (4 Mesh, 8 Mesh, 16 Mesh, 30 Mesh, 3/8 in., 3/4 in., 1 1/4 in.)
Analysesieb
Edelstahl
Konformitätszertifikat, mit 7 Testsieben (30 Mesh, 16 Mesh, 8 Mesh, 4 Mesh, 3/ 3 Mesh, 3/ 4 Mesh, 1 Mesh, 4 Mesh) und Auffangwanne
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Edelstahl
Name des Produkts
RETSCH Standard sieve stack 12' ASTM E 11 > Porengrößen:30 Mesh, 16 Mesh, 8 Mesh, 4 Mesh, 3/8 Zoll, 3/4 Zoll, 1 1/4 Zoll