Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete Chattaway Mikrolaborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit Mikro-PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
10.40 € - 14.30 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Beschichtung | PTFE Xylan™ |
Produkttyp | Spatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11523512
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
10.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11543512
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
14.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11533512
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
12.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
4 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C |