Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete Chattaway Mikrolaborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit Mikro-PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00540kg
Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
4 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C | |
200 mm |