Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete mittlere Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit mittlerer PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen im Bereich der Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
10.85 € - 17.90 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Beschichtung | PTFE Xylan™ |
Produkttyp | Spatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 10 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11563502
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11573502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11583502
|
Fisherbrand™
|
180 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11593502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11503512
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11513512
|
Fisherbrand™
|
350 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Beständig gegen Schäden durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Zusammensetzungen
- Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
10 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C |