Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete mittlere Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit mittlerer PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen im Bereich der Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke: Fisherbrand™ 2414
Beschreibung
- Beständig gegen Schäden durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Zusammensetzungen
- Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
10 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C | |
200 mm |