Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polypropylen
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
121.00 € - 149.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Steril |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16424959
|
Wheaton™
327150PP |
Glatt |
149.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16434959
|
Wheaton™
327151PP |
Ohne Beschriftung |
128.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16444959
|
Wheaton™
327152PP |
Bedruckt |
121.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
30 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
93,5 mm | |
50/Packung |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Polypropylen | |
30,5 mm | |
400/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polypropylen