Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 16434959
Click to view available options
Beschriftung:
Bedruckt
Glatt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 16434959
Marke: Wheaton™ 327151PP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
  • Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
  • Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 30 mL
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 98/79/EG
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 30,5 mm
Höhe (metrisch) 93,5 mm
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton 400/Karton
Anzahl pro Packung 50/Packung