Learn More
Lenz Laborglasintrumente 3-Wege-Absperrhahn mit Massivglasstopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 02502906
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10251901
  • 96.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12554
  • T-Bohrung, mit Massivglasstopfen und Schraubgewindehalterung
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Borosilikatglas 3.3