Learn More
3-Picolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.23 € - 124.62 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-99-6 |
---|---|
Summenformel | C6H7N |
Molekulargewicht (g/mol) | 93.13 |
MDL-Nummer | MFCD00006402 |
InChI-Schlüssel | ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine |
PubChem CID | 7970 |
ChEBI | CHEBI:39922 |
IUPAC-Name | 3-Methylpyridin |
SMILES | CC1=CN=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10051480
|
Thermo Scientific Acros
131132500 |
250 mL | Glasflasche |
26.23 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10347110
|
Thermo Scientific Acros
131135000 |
500 mL | Glasflasche |
38.39 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10387060
|
Thermo Scientific Acros
131130010 |
1 L | Glasflasche |
63.52 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10246813
|
Thermo Scientific Acros
131130025 |
2.5 L | Glasflasche |
124.62 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-99-6 | |
93.13 | |
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N | |
7970 | |
3-Methylpyridin |
C6H7N | |
MFCD00006402 | |
3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine | |
CHEBI:39922 | |
CC1=CN=CC=C1 |
Spezifikation
3-Picoline | |
98.5 | |
-19.0°C | |
0.9500g/mL | |
38°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5050 to 1.5070 | |
20, 239 | |
0.95 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC1=CN=CC=C1 | |
93.13 | |
CHEBI:39922 | |
99% |
108-99-6 | |
100.0 | |
Gelb | |
143.0°C to 144.0°C | |
Echt | |
C6H7N | |
MFCD00006402 | |
15, 7513 | |
3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine | |
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N | |
3-Methylpyridin | |
7970 | |
93.13 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Wirkt ätzend auf die Atemwege.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-636-9
- 3-Picoline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methylpyridine
RUO – Research Use Only