Learn More
3-Picolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387060
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-99-6
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
MDL-Nummer MFCD00006402
InChI-Schlüssel ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC-Name 3-Methylpyridin
SMILES CC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Picoline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -19.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 144.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5050 to 1.5070
Menge 1 L
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit