Learn More
3-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Pentanon wird hauptsächlich als Lösungsmittel in der Farbe und als Vorprodukt von Vitamin E verwendet. Es wird als Reagenz zur Synthese von Ethyl2-Cyano-3,3-Diethylacrylat durch Knoevenagel-Kondensation verwendet. Es zeigt in mehreren Arten von Maus-Krampfanfall-Modellen eine krampflösende Wirkung. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether und Carbonterachlorid. Schwer mischbar mit Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pentanone |
Schmelzpunkt | -39°C |
Dichte | 0.812 |
Siedepunkt | 102°C to 103°C |
Flammpunkt | 7°C (45°F) |
Geruch | Acetone-like |
Brechungsindex | 1.392 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1156 |
Beilstein | 635749 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250757 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A15297.AP,A15297.AE,A15297.0F |
10247157 | Analysenzertifikat | 29/06/2023 | A15297.AP,A15297.AE,A15297.0F,A15297 |
A0446880 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A15297.AE |
10238834 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15297.AP,A15297.AE,A15297.0F |
10183183 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15297.AP,A15297.AE,A15297.0F |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Pentanone
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Diethyl ketone