Learn More
3-Pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10051680
3-Pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051680
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10051680
Marke: Thermo Scientific Acros 155815000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-22-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009320
InChI-Schlüssel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-Name Pentan-3-on
SMILES CCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8150g/mL
Siedepunkt 100.0°C to 102.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5COC2H5
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 500 mL
Beilstein 01, IV, 3279
Merck Index 15, 3137
Relative Dichte 0.815
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in ethanol and acetone,miscible with many organic solvents
Viskosität 0.47 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465446 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number15581044,155810025,155815000
ChargennummerA0462902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number15581044,155810025,155815000
ChargennummerA0395772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number15581044,155810025,155815000
ChargennummerA0405915 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number15581044,155810025,155815000
ChargennummerA0416649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number15581044,155810025,155815000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pentanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
3-Pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >