Learn More
3-Pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS | 96-22-0 |
---|---|
Summenformel | C5H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
MDL-Nummer | MFCD00009320 |
InChI-Schlüssel | FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone |
PubChem CID | 7288 |
ChEBI | CHEBI:67886 |
IUPAC-Name | Pentan-3-on |
SMILES | CCC(=O)CC |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
96-22-0 | |
86.13 | |
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N | |
7288 | |
Pentan-3-on |
C5H10O | |
MFCD00009320 | |
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone | |
CHEBI:67886 | |
CCC(=O)CC |
Spezifikation
3-Pentanone | |
96-22-0 | |
100.0 | |
Farblos | |
100.0°C to 102.0°C | |
Echt | |
C5H10O | |
1.3910 to 1.3930 | |
01, IV, 3279 | |
0.815 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in ethanol and acetone,miscible with many organic solvents | |
CCC(=O)CC | |
86.13 | |
CHEBI:67886 | |
86.13 | |
Rein |
98% | |
97.5 | |
-40.0°C | |
0.8150g/mL | |
7°C | |
97.5% min. (GC) | |
C2H5COC2H5 | |
MFCD00009320 | |
15, 3137 | |
3-pentanone, diethyl ketone, propione, ethyl ketone, dimethylacetone, metacetone, methacetone, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone | |
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-3-on | |
7288 | |
0.47 mPa.s (20°C) | |
98% | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-490-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SA8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Pentanone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only