missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3-Methylphenyl)methanethiol, 95 %, Thermo Scientific™

24.20 € - 383.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 25697-56-7
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.228
MDL-Nummer MFCD00022075
InChI-Schlüssel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC-Name (3-Methylphenyl)methanthiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10496482
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00469DA
1 g
24.20 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10531703
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00469EA
10 g
172.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10565954
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
TL00469EB
25 g
383.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

25697-56-7
138.228
PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
(3-Methylphenyl)methanthiol
C8H10S
MFCD00022075
2801207
CC1=CC(=CC=C1)CS

Spezifikation

(3-Methylphenyl)methanethiol
95.0
Bernsteinfarbene Glasflasche
CH3C6H4CH2SH
3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
CC1=CC(=CC=C1)CS
138.228
138.23
25697-56-7
95%
C8H10S
MFCD00022075
PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
(3-Methylphenyl)methanthiol
2801207
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

GHS-Signalwort:Warnhinweis

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt